Tlačiť
Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8047.9200EA 1048.41 EUR
8047.9200 8047.5000PE
Methanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 99.5 %
Acetone, Aldehydes (as Acetone) max. 0.002 %
Boiling Range (initial to dry point) max. 2 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.1 %