Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20837.320EA
92.08
EUR
20837.320
20837.360
20837.9030
20837.9010
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Methanol
Vzorec:
CH₃OH Mw: 32,04 g/mol Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –98 °C Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004595 Číslo CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 OSN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.4 |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 45 % |
Transmittance (240 nm) | Min. 75 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 96 % |