Tlačiť
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20864.420EA 76.28 EUR
BDH20864.100E BDH20864.500 20864.420 20864.320 BDH20864.400 20864.360 20864.400 20864.910 20864.290 VWRC20864.461
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on Anhydrous Substance) Min. 99.8%
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Density (20/20) 0.791 - 0.793
Evaporation Residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03%
Absorbance (210 nm) Max. 0.7
Absorbance (220 nm) Max. 0.3
Absorbance (230 nm) Max. 0.15
Absorbance (235 nm) Max. 0.1
Absorbance (250 nm) Max. 0.02
Absorbance (260 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 20%
Transmittance (220 nm) Min. 50%
Transmittance (225 nm) Min. 68%
Transmittance (230 nm) Min. 74%
Transmittance (235 nm) Min. 80%
Transmittance (250 nm) Min. 95%
Transmittance (260 nm) Min. 98%
Transmittance (260 - 420 nm) Min. 98%
Fluorescence (as Quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Conforms Ph. Eur. R 1053200 Passes test
Conforms Ph. Eur. R1 1053201 Passes test
Conforms Ph. Eur. R2 1053202 Passes Test
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami