Methanol ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83662.290EA
25.55
EUR
83662.290
83662.320
Methanol ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Methanol
Vzorec:
CH₃OH Mw: 32,04 g/mol Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –98 °C Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004595 Číslo CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 OSN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,1 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |