Glycerin ≥99% for biotechnology
0854-4LEA
457.97
EUR
0854-4L
0854-19L
0854-EPI-207L
Glycerin ≥99% for biotechnology
Glycerin
Used as a fixative in bacterial preservation media.
Vzorec:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Mw: 92,09 g/mol Teplota varu: 290 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 18,6 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 177 °C (uz. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004722 Číslo CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic | <0.0003% |
Chloride | ≤0.001% |
DNase | none detected |
Heavy metals (as Pb) | <0.0005 % |
Protease | none detected |
Purity (anhydrous) | >99% |
Residue on ignition | <0.01% |
RNase | none detected |
Specific Gravity Measurement | 1.2615 – 1.2635 |
Sulphate | <0.001% |
Water (KF) | <1% |