Tlačiť
Glycerin ≥99% for biotechnology
0854-4LEA 457.97 EUR
0854-4L 0854-19L 0854-EPI-207L
Glycerin ≥99% for biotechnology
Glycerin
Used as a fixative in bacterial preservation media.
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92,09 g/mol
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18,6 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 177 °C (uz. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Arsenic <0.0003%
Chloride ≤0.001%
DNase none detected
Heavy metals (as Pb) <0.0005 %
Protease none detected
Purity (anhydrous) >99%
Residue on ignition <0.01%
RNase none detected
Specific Gravity Measurement 1.2615 – 1.2635
Sulphate <0.001%
Water (KF) <1%