Tlačiť
n-Heptan 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO120340025EA 0 EUR
ACRO120340025 ACRO120340251 ACRO120340050 ACRO120340010
n-Heptan 99+%, pure
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,2 g/mol
Teplota varu: 98 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0,683 g/cm³
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)