Tlačiť
n-Heptan 99+% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO326770010EA 118.16 EUR
ACRO326770010 ACRO326770025
n-Heptan 99+% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,20 g/mol
Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –91 °C
Hustota: 0,683 g/cm³
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.002 %