Tlačiť
n-Hexan ∼95% (n-hexane) for pesticide residue analysis
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO326660010EA 67.18 EUR
ACRO326660010 ACRO326660025
n-Hexan ∼95% (n-hexane) for pesticide residue analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm