Tlačiť
n-Hexan 95% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO326780010EA 89.51 EUR
ACRO326780010 ACRO326780025
n-Hexan 95% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Mw: 86,18 g/mol
Teplota varu: 69 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009520
Číslo CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥95 %
UV at 200 nm A: ≤0.602
UV at 220 nm A: ≤0.097
UV at 270 nm A: ≤0.004
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %