n-Hexan ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
24608.460EA
1004.34
EUR
24608.460
24608.296
24608.321
n-Hexan ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
n-Hexan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Mw: 86,18 g/mol Teplota varu: 69 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –94,3 °C Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –22 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009520 Číslo CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 OSN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.658 - 0.662 |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Thiophene | Max. 1 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |