Tlačiť
Stojan na byrety
Dodávateľ: Brand
BRND23882EA 124.21 EUR
BRND23882
Stojan na byrety
Stojany laboratorní
PP (základní deska) a nerezová ocel (podpěrná tyč)
  • Základní deska (D׊: 210×155 mm) s gumovýma nožičkama, které minimalizují klouzání a chrání povrch stolu
  • Podpěrná tyč (D×Ø: 505×12 mm) vyrobená z nerezové oceli