Tlačiť
Lahve, široké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Dodávateľ: Brand
BRND130970EA 36.99 EUR
BRND130970 BRND130974
Lahve, široké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
HDPE, průsvitné s černým šroubovacím uzávěrem.
  • dobrá chemická odolnost
  • tepelná odolnost až na 105 °C
  • silnostěnné, velmi pevné provedení
Ideálníl na skladování a přepravu prášků, past a kapalin. Snadné plnění a dávkování. Včetně držadla.