Tlačiť
Brýle bezpečnostní, comfort safety, 2740
Dodávateľ: 3M
MMMA2742
Brýle bezpečnostní, comfort safety, 2740
Lehké bezpečnostní brýle mají sportovní design a PS zorník, který poskytuje spolehlivou ochranu proti specifickým úrovním rizika UV záření a nabízí střední ochranu proti nárazu.
  • nastavitelná délka postranic a úhlu zorníku pro individuální přizpůsobení
  • měkké hroty postranic pro snížený tlak
  • protimlžící vrstva pro snížení mlžení zorníku, zejména během fyzické práce nebo při nošení polomasky
  • střední odolnost
Brýle jsou ideální pro použití v mnoha prostředích, včetně zemědělství, montážních prací, automobilovém průmyslu & obchodu, konstrukcí, broušení, laboratoří, lehkého strojírenství a zpracování dřeva. Čirý zorník je vhodný pro vnitřní pracovní prostředí s normálními až zhoršenými světelnými podmínkami.
Certifikácie: EN 166