Tlačiť
Filtry membránové, "track etched" pro aplikace buněčných kultur, Whatman™
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
515-2291EA 243.03 EUR
515-2291
Filtry membránové, "track etched" pro aplikace buněčných kultur, Whatman™
These cell culture membrane filters are made with PVP-free PC for enhanced cellular adhesion in biological applications such as neutrophil chemotaxis.
  • pro analýzu migrace buněk k chemickým stimulantům
  • tenké a jednotné; válcové póry usnadňují migraci buněk
  • nižší čas inkubace a potřeba sterilizace
  • v nabídce se standardním smáčedlem (membrány bez obsahu PVP) pro zvýšení přilnavosti buněk (např., chemotaxe neurotrofů)