Tlačiť
Špachtle na míchání
Dodávateľ: Brand
442-4161EA 34.83 EUR
442-4161
Špachtle na míchání
Špachtle
Ocelové jádro s vrstvou HDPE. Špachtle na míchání se dvěma různě tvarovanými špachtlemi na konci (cca 16 mm široké).
Ocelové jádro Ø: 7 mm.