Tlačiť
Komory testovací, MKT
Dodávateľ: Binder
BIND9020-0082 BIND9020-0196
Komory testovací, MKT
Komory testovací Komory pro simulaci přírodních podmínek
Testovací dynamické komory řady MKT byly speciálně vyvinuty jako přesné komory s ohřevem a chlazením k průmyslovému testování materiálů a pro simulaci klimatických podmínek. Jednotky jsou ideální pro testování při náhlých teplotních změnách až do teplot –70 °C a vyznačují se vyšším výkonem, než mají běžné testovací komory. Vnitřní komora z nerezové oceli s LED osvětlením má vyhřívané dveře, vyhřívané okno a nastavitelnou ochranu proti tvorbě kondenzátu na testovaném materiálu.
Certifikácie: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20. Shoda s DIN EN 60068-2-1: 2008-01, DIN EN 60068-3-5: 2002-12 a MIL STD 810:2000-01
Informace o dodávce: s jednou nerezovou policí a zkušebním certifikátem Binder, s chladičem, výparníkem, bezfreonovým chladivem R-404A, čtyřmi kolečky, dvě s brzdou, tepelnou izolací, čidlem PT100 a software APT-COM™ 3 Basic. Jednotky mají ethernetové rozhraní, MKT 115 a MKT 240 mají na levém boku zabudovanou průchodku s průměrem 50 mm se silikonovou zátkou, jednotka MKT 720 má dvě průchodky, s průměrem 80 mm, na levém i pravém boku. Nabízíme další možnosti příslušenství jako provedení kalibrace a validace, pro více informací můžete navšítívit naše internetové stránky na adrese www.vwr.com nebo můžete kontaktovat svého obchodního zástupce společnosti Avantor. Všechny jednotky MKT vyžadují třífázový zdroj.