Tlačiť
Brýle bezpečnostní pro přilby, brýle integrované k přilbě 3M™
Dodávateľ: 3M
Peltor™
MMMAV6EEA 0 EUR
MMMAV6E MMMAV6B
Brýle bezpečnostní pro přilby, brýle integrované k přilbě 3M™
Brýle
Integrované brýle 3M™ V6E mají čirý zorník a lze je snadno připevnit k čelence bezpečnostní přilby 3M. Unikátní design umožňuje brýlím snadné posouvání mezi skořepinou přilby a čelenkou.
  • brýle lze snadno připevnit k čelence bezpečnostní helmy 3M pro ochranu zraku
  • dobře přilnou ke tváři uživatele, poskytují vynikající ochranu před částicemi a prachem
  • odolná vrstva zorníku snižuje fyzikální a chemické poškození
  • snadné přizpůsobení pro pohodlí
Certifikácie: EN 166; (EN 172)