Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Microscope Bulbs
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (UVPA92-0023-02)
Dodávateľ:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   Microscope bulb, Microscope lamp, blue-white 445 nm, tube Ø: 11 mm
UOM:  1 * 1 items