Tlačiť
4-tert-Amylphenol 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO167335000EA 160.05 EUR
ACRO167335000 ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167330000 ACRO167332500
4-tert-Amylphenol 99%
4-tert-Amylphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Mw: 164,25 g/mol
Teplota tavenia: >91 °C
Teplota vzplanutia: 111 °C
Číslo MDL: MFCD00002369
Číslo CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
OSN: 2430
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %