Tlačiť
Cholekalciferol 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vitamin D3
B22524.06EA 165.52 EUR
B22524.06 B22524.03
Cholekalciferol 99%
Cholekalciferol
Vzorec: C₂₇H₄₄O
Mw: 384,65 g/mol
Teplota tavenia: 83…87 °C
Číslo MDL: MFCD00078131
Číslo CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II