Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Organic reference standard, Biphenyl (PCB No. 0) 10 µg/ml in cyclohexane, Dr Ehrenstorfer

Dodávateľ: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer



 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Biphenyl (PCB No. 0) 10 µg/ml in cyclohexane 10 ml EHERL10630000CY
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

ŠPECIFIKÁCIE

Description Biphenyl (PCB No. 0)
CAS No. 92-52-4
Formula C₁₂H₁₀
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo
 

Nový vzhľad a obnovený záväzok

Postavené na funkciách a zdrojoch, ktoré poznáte, optimalizované s inováciami od spoločnosti Avantor®. Naša nová značka symbolizuje agilitu a našu schopnosť prispôsobiť sa potrebám zákazníkov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE ZAČAŤ NAKUPOVAŤ