Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Organic reference standard, Carbon disulphide 10 µg/ml in methanol, Dr Ehrenstorfer

Dodávateľ: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer



 

OBJEDNAŤ

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Opis Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Carbon disulphide 10 µg/ml in methanol 10 ml EHERL11016000ME
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF

ŠPECIFIKÁCIE

Description Carbon disulphide
CAS No. 75-15-0
Formula CS₂
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo