Tlačiť
Laboratorní zápisník do čistých prostor, TexWrite® 22
Dodávateľ: Texwipe
TexWrite® 22 TexWrite®
818-0247EA 620.35 EUR
818-0247
Laboratorní zápisník do čistých prostor, TexWrite® 22
Zápisníky
Laboratorní zápisníky TexWrite® 22 do čistých prostor jsou jediné dostupné zápisníky vyrobené ze syntetických kancelářských potřeb pro čisté prostory. Papírnické zboží pro čisté prostory je ideální pro prostory s klasifikovanou třídou čistoty, kde je důležitý velmi nízký obsah částic a vláken. Stránky zápisníku jsou sešité a svázané s krytem Mylar®. Zápisníky jsou čištěny a dvojitě baleny pro použití v čistých prostorech. K dispozici stránka indexu a každá stránka je číslována pro snadné vyhledávání dat. Všechny stránky obsahují dvojité řádky na podpis a stránky nejsou odstranitelné. Tyto vlastnosti poskytují bezpečnost pro podporu Dobrá laboratorní praxe pro dokumentaci laboratoří a výrobních prostor s klasifikovanou třídou čistoty.
  • chemicky odolný obal
  • sešitý, trvale svázaná kniha s řádky s dvojitým podpisem a daty na každé straně
Formát: cca A4
Barva: Modrá