Tlačiť
Kancelářský papír do čistých prostor, TexWrite® 18
Dodávateľ: ITW Texwipe
TexWrite® 18
TEXWTX5862
Kancelářský papír do čistých prostor, TexWrite® 18
Papíry
TexWrite® 18 je kancelářský papír do čistých prostor impregnovaný syntetickým latexem pro podstatnému snížení tvorby částic spojenou se standardními papíry. Tento papír je pevný a má vynikající tepelnou odolnost, díky čemuž je ideální pro použití ve standardních a vysokorychlostních tiskárnách a fotokopírkách. Byl speciálně navržen tak, aby odpovídal potřebám uživatelů, kteří vyžadují ekonomický list s nízkými kontaminačními vlastnostmi. TexWrite® 18 je k dispozici modrý.
  • velmi nízká tvorba částic
  • ekonomický
  • kompatibilní s laserovou tiskárnou a fotokopírkou
  • rozměrově stabilní pro čiré reprodukce
  • autoklávovatelný pro použití ve sterilních prostředích