Tlačiť
Clamp with rubber belt
Dodávateľ: Usbeck
USBE2825EA 45.86 EUR
USBE2825
Clamp with rubber belt
Svorky Svorky pro běžné účely
Rubber belt.
  • Cam type closure
  • Cork lined jaws
  • Capacity Ø 60 - 170 mm
  • Rod Ø 10 mm