Tlačiť
Hľadali ste: Deliče vzorku
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: The Vibratory feeder is used for uniform continuous feed of pourable bulk materials and fine powders.
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: Perfect for reducing a bulk sample into two equal quantities.
Katalógové číslo: (RETS40.412.0004)
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: The PT 200 is a rotating tube divider suitable for representative sampling and exact dividing of larger quantiies of bulk powdered and granular m...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: RETSCH GMBH
Opis: Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. De...
Dodávateľ: ENDECOTTS
Opis: Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: The Laborette 24 sample divider is made of stainless steel, suitable for automatic, uniform feeding of free-flowing materials into sample dividers, mi...
Katalógové číslo: (412-4191)
Dodávateľ: FRITSCH
Opis: The LABORETTE 27 sample divider divides samples with up to 3,000 dividing steps per minute centred over a rotating dividing cone up to 30 separate cha...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom