Tlačiť
Chlorbenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
103386DEA 87.68 EUR
103386D
Chlorbenzen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Mw: 112,56 g/mol
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000530
Číslo CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
OSN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 2.0 ppm
Ba (Barium) Max. 1.0 ppm
Ca (Calcium) Max. 5.0 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 2.0 ppm
K (Potassium) Max. 1.0 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.5 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 5.0 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm