Tlačiť
4-Chlorosalicylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO179840250EA 101.56 EUR
ACRO179840250 ACRO179841000 ACRO179840050
4-Chlorosalicylic acid 98%
4-Chlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Mw: 172,57 g/mol
Teplota tavenia: 209…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002449
Číslo CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %