Tlačiť
Hľadali ste: Potřeby potravinářské
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: A mixture of natural coconut puree and maltodextrin. Use at a concentration of 15 to 30 g/L.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Reusable drinking straws are made from borosilicate glass 3.3.
Katalógové číslo: (APOSBIPB852-100G)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Opis: A mixture of natural banana puree and maltodextrin. Use at a concentration of 30 to 50 g/L.
Merná jednotka: 1 * 100 g
Dodávateľ: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: PP, translucent or white.
Katalógové číslo: (LAMA2147)
Dodávateľ: LAMAPLAST
Opis: Made of HDPE, white.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom