Tlačiť
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A12384.03EA 31.66 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
2,4-Dichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 1122-41-4
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6190
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 15°
Boiling Point: 60-62°/1.5mm
Beilstein Reference: 2042868
MDL No.: MFCD00041421
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Mw: 179,07 g/mol
Teplota varu: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Teplota tavenia: ∼15 °C
Hustota: 1,440
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041421
Číslo CAS: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7