Tlačiť
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
L03324.06EA 225.25 EUR
L03324.06 L03324.03
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
2,4,5-Trichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 3773-14-6
Molecular Formula: C6H3Cl3S
Formula Weight: 213.51
Odour: Unpleasant
Melting Point: 112-118°
Boiling Point: 153-154°/15mm
Beilstein Reference: 509727
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00014447
Vzorec: C₆H₃Cl₃S
Mw: 213,51 g/mol
Teplota varu: 153…154 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 112…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014447
Číslo CAS: 3773-14-6
EINECS: 223-223-7
OSN: 3335
ADR: 9,III