  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
1-2-3-5-tetrafluorobenzene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MOLE78848763-5G)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   1,2,3,5-Tetrafluorobenzene
UOM:  1 * 5 g