Tlačiť
1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22055.03EA 33.23 EUR
B22055.03 B22055.06
1,2,3-Trifluorobenzene ≥98%
1,2,3-Trifluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Vzorec: C₆H₃F₃
Mw: 132,09 g/mol
Teplota varu: 94…95 °C
Hustota: 1,280
Teplota vzplanutia: –3 °C (26 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012013
Číslo CAS: 1489-53-8
OSN: 2387
ADR: 3,II