Tlačiť
Špičky pipetovací, doplňovací systém
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
613-1076EA 49.07 EUR
613-1076 613-1063 613-1062 613-1088 613-1084 613-1079 613-1080 613-1090 613-1078 613-1077 613-1081 613-1099 613-1098 613-1083 613-1096 613-1091 613-1095 613-1070 613-1089 613-1071 613-1100 613-1085 613-1073 613-1082 613-1067 613-1068 613-1097 613-1094 613-1064 613-1069 613-1086 613-1065 613-1066 613-1092 613-1093 613-1072 613-1075 613-1087 613-1074
Špičky pipetovací, doplňovací systém
Špičky pipetovací
Čistý PP, sterilní nebo nesterilní, autoklávovatelné
  • nesterilní špičky jsou bez DNA, DNáz a RNáz; špičky sterilizované E-paprskem jsou bez DNA, DNáz a RNáz, pyrogenů, PCR inhibitorů a endotoxinů
  • robustní, vysledovatelné stojany lze snadno uchopit pomocí jejich ergonomických klipů
  • doplňovací box zahrnuje krabičku nebo jsou dostupné také prázdné krabičky na doplnění, které jsou opatřeny otočným zámkem se západkou, kterou lze otočit jednou rukou, oboustranné víko s lemem, zapuštěný okraj a klip pro zajištění krabiček
Pozor: JK: jednokanálová pipeta / VK: vícekanálová pipeta
Pro více informací ohledně kompatibility, prosím, kontaktujte zákaznický servis společnosti VWR International s.r.o.