  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "1-phenylbenzo-b-azacyclopentan-5-on"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (MOLEM57801964)
Dodávateľ:  Molekula
Popis:   1-Phenyloxindole
UOM:  1 * 25 g