  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
1-Boc-3-bromoindole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (H27022.03)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   1-Boc-3-bromoindole ≥95%
UOM:  1 * 1 g