  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "2-methyl-5-nitroindol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO424630025)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   2-Methyl-5-nitroindole
UOM:  1 * 2,5 g