  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "1-butyl-2-3-dimethylimidazoliumtrifluormethansulfonat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulphonate
UOM:  1 * 10 g