  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "1-amino-4-chlor-2-methoxy-5-methylbenzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO331360050)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   4-Chloro-5-methyl-o-anisidine
UOM:  1 * 5 g