Tlačiť
Geraniol 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO410900250EA 67.58 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900025 ACRO410905000 ACRO410900050
Geraniol 99%
Geraniol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Mw: 154,25 g/mol
Teplota varu: 229…230 °C (757 mmHg)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,878 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002917
Číslo CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %