Tlačiť
Diethyl bromomalonate 90+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO114191000EA 169.95 EUR
ACRO114191000 ACRO114195000 ACRO114190250
Diethyl bromomalonate 90+%
Diethyl bromomalonate
Vzorec: C₇H₁₁BrO₄
Mw: 239,07 g/mol
Teplota varu: 233…235 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,4 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009138
Číslo CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 210 nm A: ≤0.1
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %