Tlačiť
Diethyl dibromomalonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11508.06EA 31.5 EUR
A11508.06 A11508.22 A11508.14
Diethyl dibromomalonate ≥97%
Diethyl dibromomalonate
Vzorec: C₇H₁₀Br₂O₄
Mw: 317,96 g/mol
Teplota varu: 108…110 °C (4 mmHg)
Hustota: 1,680
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015154
Číslo CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
OSN: 1760
ADR: 8,III