DL-α-Tocopherol acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A14505.14EA
58.09
EUR
A14505.14
A14505.36
A14505.22
DL-α-Tocopherol acetate 97%
DL-α-Tocopherol acetate
Vzorec:
C₃₁H₅₂O₃ Mw: 472,75 g/mol Teplota varu: >300 °C Teplota tavenia: –28 °C Hustota: 0,960 Teplota vzplanutia: 210 °C (410 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00072042 Číslo CAS: 7695-91-2 EINECS: 231-710-0 |