Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid ≥98%
Varování
B25099.03EA 61.91 EUR
B25099.03 B25099.06
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉F₃O₂
Mw: 266,22 g/mol
Teplota tavenia: 167…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075353
Číslo CAS: 84392-17-6
EINECS: 000-000-0