Tlačiť
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H51762.03EA 82.02 EUR
H51762.03 H51762.06
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
Mw: 277,12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318398
Číslo CAS: 885951-66-6