Tlačiť
Scoops
Dodávateľ: Bürkle
BURK5370-1500EA 39.96 EUR
BURK5370-1500 BURK5370-0120 BURK5370-1000 BURK5370-0450 BURK5370-2000
Scoops
Lopatky
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact