Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Retort ring for crucibles
Dodávateľ: BOCHEM
BOCH5505EA 206.53 EUR InStock
BOCH5505
Retort ring for crucibles
Retort Rings
Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
  • Oriental clamp for crucibles, which can be fixed easily by hand according to the used crucible size: 0 - 70 mm
  • 3-point-clamp: ring with 3 guide sleeves pointing to the center, the clamping rods inside the guide sleeves can be scrolled
  • Clamping rods: ceramic rods „Degussit“ (max. 2030 °C)
  • Can be combined with support stands or tripods; with the support stands the distance between the gas flame and crucible bottom can be adjusted
  • Also suitable for platinum crucibles
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo