  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
3-Metyl-1-fenyl-2-butanón
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (L07176.06)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   3-Metyl-1-fenyl-2-butanón ≥96%
UOM:  1 * 5 g