  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
2,4-Dinitrotoluén
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (EHERC12786200)
Dodávateľ:  EHRENSTORFER GMBH
Popis:   2,4-Dinitrotoluén
UOM:  1 * 0,25 g