Tlačiť
4-tert-Butylphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO108000050EA 28.49 EUR
ACRO108000050 ACRO108000010 ACRO108000025
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Mw: 150,22 g/mol
Teplota varu: 237 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96…100 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002367
Číslo CAS: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01584
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %